Przejdź do
20258
ORBO 43 Supelpak-20 specjalnie leczony Amberlite XAD®-2 (20/40), 100/50 mg
W,W,W (specially treated) separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
ORBO Supelpak 20 series Tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131900
NACRES:
NB.21
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
W,W,W (specially treated) separators
Quality Segment
agency
NIOSH 2544,5506,5515,5800
product line
Amberlite, ORBO
composition
Bed A, 100 mg , Bed B, 50 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO 43
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
8 mm × 100 mm
matrix
XAD-2 (specially treated)
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
greener alternative category
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products. This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. Click here to view its DfS scorecard.
Application
ORBO 43 Supelpak-20 containing Amberlite XAD®- was suitable to collect gas-phase constituents during Aerodyne aerosol mass spectrometer (AMS).
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelpak is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
202312034920350
description
W,W,W (specially treated) separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 25 ea
description
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 90 mm, pkg of 50 ea
description
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators, O.D. × L 13-8 mm × 75 mm , OSHA Versatile Sampler (OVS) Tube, pkg of 10 ea
composition
Bed A, 100 mg , Bed B, 50 mg
composition
Bed A, 150 mg , Bed B, 75 mg
composition
Bed B, 50 mg , Bed A, 100 mg
composition
Bed A, 270 mg , Bed B, 140 mg
material
W,W,W (specially treated) separators
material
W,W,W separators
material
W,W,W separators
material
RC,GFF,F,F (specially cleaned) separators
agency
NIOSH 2544,5506,5515,5800
agency
EPA TO-15, OSHA 52,61
agency
NIOSH 2546, OSHA 32,110
agency
NIOSH 5601, OSHA 62,63,67,70,74
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
technique(s)
active air sampling: suitable
particle size
20-40 mesh
particle size
20-40 mesh
particle size
-
particle size
20-40 mesh
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)