Kluczowe dokumenty
48027
Methyl tert-butyl ether
analytical standard
Synonim(y):
tert-Butyl methyl ether, MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
agency
ASTM® D5441
gęstość pary
3.1 (vs air)
temp. samozapłonu
705 °F
granice wybuchowości
15.1 %
opakowanie
ampule of 1000 mg
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
tw
55-56 °C (lit.)
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
petroleum
ciąg SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Klucz InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?