Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł |
25 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
190 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 450,00 zł |
Informacje o tej pozycji
332,00 zł
vapor pressure
268 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
460 °C
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.5-8.5 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.001% Free acid (as CH3COOH), ≤0.005% Peroxide (as H2O2), ≤0.05% Water
evapn. residue
≤0.005%
kinematic viscosity
0.464 cSt(20 °C)
bp
55.3 °C/1013 hPa
mp
-108.6 °C
transition temp
flash point -28 °C
solubility
42 g/L
density
0.74 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O(C(C)(C)C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChI key
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Dowody na obecność rodników HOOO w tworzeniu alkilowych wodoronadtlenków (ROOOH) i trójtlenku wodoru (HOOOH) w ozonowaniu wiązań C-H w węglowodorach...: W badaniach tych wykorzystano eter tert-butylowo-metylowy do zbadania powstawania hydrotrioksydów i tritlenku wodoru w ozonowaniu węglowodorów, zapewniając wgląd w chemię rodników i procesy ozonowania (Cerkovnik et al., 2002).
- Oznaczanie ochratoksyny A w żywności dla niemowląt poprzez oczyszczanie kolumny immunopowinowactwa za pomocą chromatografii cieczowej: badanie międzylaboratoryjne...: W badaniu zastosowano eter tert-butylowo-metylowy w procesie oczyszczania do wykrywania ochratoksyny A w żywności dla niemowląt, wykazując jego skuteczność w zapewnianiu bezpieczeństwa żywności za pomocą wiarygodnych metod analitycznych (Burdaspal et al., 2001).
- Czuła metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej/spektrometrii masowej do oznaczania stewiolu w osoczu szczurów: W artykule podkreślono zastosowanie eteru tert-butylowo-metylowego w opracowaniu czułej metody HPLC/MS do analizy stewiolu w próbkach biologicznych, pokazując jej zastosowanie w badaniach farmakokinetycznych i toksykologicznych (Wang i in., 2004).
- Porównawcza selektywność kwasów tłuszczowych lipaz w reakcjach estryfikacji z glicerolem i analogami dioli w mediach organicznych: W badaniach wykorzystano eter tert-butylowo-metylowy do zbadania selektywności lipaz w reakcjach estryfikacji, ilustrując jej znaczenie w biokatalizie i przemysłowych zastosowaniach procesów enzymatycznych (Lee & Parkin, 2000).
- Analiza aktywności 7-hydroksylacji kumaryny cytochromu P450 2A6 przy użyciu losowej mutagenezy...: W badaniu tym wykorzystano eter tert-butylowo-metylowy do analizy aktywności enzymatycznej cytochromu P450, wykazując jego użyteczność w testach biochemicznych i badaniu kinetyki enzymów (Kim et al., 2005).
Analysis Note
Tożsamość (IR): zgodna
Wolny kwas (jako CH₃COOH): ≤ 0,001 %
Gęstość (d 20 °C/ 4 °C): 0.740 - 0.742
Nadtlenek (jako H₂O₂): ≤ 0.005 %
Pozostałość po odparowaniu: ≤ 0.005 %
Woda: ≤ 0.05 %
Legal Information
Still not finding the right product?
Explore all of our products under eter tert-butylowo-metylowy
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-18.4 °F - closed cup
flash_point_c
-28 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?