34875
tert-Butyl methyl ether
suitable for HPLC, ≥99.8%
Synonim(y):
MTBE, Methyl tert-butyl ether
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
3.1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
4.05 psi
Próba
≥99.8%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
705 °F
granice wybuchowości
15.1 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
≤0.0005% non-volatile matter
≤0.0005% peroxides (as H2O2)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.01% water (Karl Fischer)
kolor
APHA: ≤10
przepuszczalność
220 nm, ≥40%
250 nm, ≥80%
260 nm, ≥90%
290 nm, ≥99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.369 (lit.)
tw
55-56 °C (lit.)
mp
-110 °C
gęstość
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: ≤1.0
λ: 220 nm Amax: ≤0.40
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Zastosowanie
food and beverages
ciąg SMILES
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
Klucz InChI
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
- The article number 34875-4X2.5L will be discontinued. Please order the single bottle 34875-2.5L which is physically identical with the same exact specifications.
- The article number 34875-6X1L will be discontinued. Please order the single bottle 34875-1L which is physically identical with the same exact specifications.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
-18.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-28 °C - closed cup