Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1180,00 zł
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
solid
bp
495 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
application(s)
electronics
mass shift
M+12
storage temp.
room temp
SMILES string
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c5c([2H])c([2H])c2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
InChI key
FMMWHPNWAFZXNH-AQZSQYOVSA-N
General description
Application
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 98 atom % D, 98% (CP) | description 98 atom % D | description 98 atom % D |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay 98% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) |
| mass shift M+12 | mass shift M+12 | mass shift M+12 | mass shift M+12 |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form - | form solid | form solid |
| bp 495 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - PBT - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
63466-71-7
63466-71-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Benzo[a]pyrene-d12 98 atom % D](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/962/892/b867e1bb-083c-4337-b499-36eae87f40ad/640/b867e1bb-083c-4337-b499-36eae87f40ad.png)
![Benzo[e]pyrene-d12 98 atom % D, 98% (CP)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/398/122/23f6b075-9148-43d7-a695-a449f900fb5a/640/23f6b075-9148-43d7-a695-a449f900fb5a.png)
![Benz[a]anthracene-d12 98 atom % D](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/119/003/f3ccbf30-1771-4e29-b7dc-ad1e33659269/640/f3ccbf30-1771-4e29-b7dc-ad1e33659269.png)
![Benzo[b]fluoranthene-d12 98 atom % D](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/111/602/8ca7df58-767a-4f37-a19b-2bebdc865669/640/8ca7df58-767a-4f37-a19b-2bebdc865669.png)