Przejdź do
B1760
Benzo[a]pyrene
≥96% (HPLC)
Synonim(y):
3,4-Benzopyrene, 3,4-Benzpyrene, Benzo[def]chrysene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
663,00 zł
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1620,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2780,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
11 070,00 zł
9409,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-028-5
Beilstein/REAXYS Number:
1911333
MDL number:
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
solid
663,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥96% (HPLC)
form
solid
bp
495 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
InChI key
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Application
Benzo[a]pyrene (PAH), a polycyclic aromatic hydrocarbon pollutant, is used as a chemical carcinogen in experimental models of cancer. Carcinogenesis depends on it′s oxidation by CYP1A1 to benzo[a]pyrenediolepoxide, that forms depurinating adducts with DNA that dissociate to form abasic lesions. Benzo[a]pyrene is a ligand for the arylhydrocarbon receptor (AhR), and some of its biological effects, including the induction of CYP1A1, appear to be mediated via activation of the AhR.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
519684856431306
form
solid
form
-
form
-
form
-
assay
≥96% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
bp
495 °C (lit.)
bp
495 °C (lit.)
bp
495 °C (lit.)
bp
-
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[a]pyrene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - PBT - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - vPvB
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
50-32-8
CAS No.
50-32-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. At what temperature should this reagent be stored?
    1 answer
    1. This product can be stored at room temperature.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?