Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 225,00 zł |
Informacje o tej pozycji
225,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 25 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
>500 °C (lit.)
mp
277-279 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1cc2ccc3ccc4ccc5cccc6c(c1)c2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-3-13-7-9-15-11-12-16-10-8-14-4-2-6-18-17(5-1)19(13)21(15)22(16)20(14)18/h1-12H
InChI key
GYFAGKUZYNFMBN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description BCR®, certified reference material | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 98% |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, HPLC: suitable | technique(s) - |
| application(s) environmental | application(s) - | application(s) environmental | application(s) - |
| format neat | format neat | format neat | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade certified reference material | grade TraceCERT®, certified reference material | grade - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[ghi]perylene
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
191-24-2
191-24-2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![Benzo[ghi]perylene analytical standard](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/154/740/c50ff1be-dfb4-4159-a98c-9cecf9206ad3/640/c50ff1be-dfb4-4159-a98c-9cecf9206ad3.png)