Przejdź do
48563
Benz[a]anthracene
analytical standard
Synonim(y):
1,2-Benzanthracene, Tetraphene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
298,00 zł
223,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
EC Number:
200-280-6
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1909298
MDL number:
NACRES:
NA.24
223,50 zł
Cena katalogowa298,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 100 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
bp
437.6 °C (lit.)
mp
157-159 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
c1ccc2cc3c(ccc4ccccc34)cc2c1
InChI
1S/C18H12/c1-2-7-15-12-18-16(11-14(15)6-1)10-9-13-5-3-4-8-17(13)18/h1-12H
InChI key
DXBHBZVCASKNBY-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Benz[a]anthracene is a colorless plate like material, which belongs to the group of polycyclic aromatic hydrocarbon.
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Benz[a]anthracene may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in human urine, marine samples and smoked fish by chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B2209BCR27175451
description
analytical standard
description
99%
description
BCR®, certified reference material
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
-
grade
certified reference material
grade
certified reference material, TraceCERT®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benz[a]anthracene
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - PBT - vPvB
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
56-55-3
CAS No.
56-55-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)