Przejdź do
48490
Benzo[b]fluoranthene
analytical standard
Synonim(y):
2,3-Benzfluoranthene, 3,4-Benz[e]acephenanthrylene, 3,4-Benzfluoranthene, 3,4-Benzofluoranthene, Benz[e]acephenanthrylene, Benzo[e]fluoranthene, NSC 89265
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
278,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-911-9
MDL number:
NACRES:
NA.24
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 50 mg
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
163-165 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
c1ccc-2c(c1)-c3cccc4c3c-2cc5ccccc45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-14-13(6-1)12-19-16-9-4-3-8-15(16)18-11-5-10-17(14)20(18)19/h1-12H
InChI key
FTOVXSOBNPWTSH-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzo[b]fluoranthene is a polycyclic aromatic hydrocarbon, which belongs to the benzofluoranthene family obtained via incomplete combustion of gasoline engine exhaust, coal and oil combustion products, broiled and smoked foods.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Benzo[b]fluoranthene may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in meat and fish products, smoked and non-smoked black teas and tea infusions and water samples by chromatography techniques.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
30958275336BCR097
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
certified reference material
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
packaging
pkg of 50 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[b]fluoranthene
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
205-99-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)