Przejdź do
B10102
Benzo[e]pyrene
98%
Synonim(y):
1,2-Benzpyrene, 4,5-Benzpyrene
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
518,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
1245,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-892-7
Beilstein/REAXYS Number:
1911334
MDL number:
Assay:
98%
Form:
crystals
518,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
crystals
mp
177-180 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
InChI key
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
General description
This polycyclic aromatic hydrocarbon is soluble in acetone. It is a non-carcinogenic benzopyrene isomer.[1] Studies report its lack of immunosuppressive activity following in vivo and in vitro exposure.[2]In nature, it is metabolized by strains of C. elegans to 3-benzo[e]Pyrene sulphate, 1-hydroxy-3-benzi[e]pyrenyl sulfate and bezo[e]Pyrene 3-O-β-glucopyranoside.[1]
Application
Used for studies of immune suppressive activity of bezo[e]Pyrene on antibody response to DNP-Ficoll and sheep erythrocytes[2] and "dispersive liquid -liquid micro extraction” technique by extracting organic compounds from water samples.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
442475BCR05048564
Benzo[e]pyrene BCR®, certified reference material
BCR050
Benzo[e]pyrene
assay
98%
assay
-
assay
-
assay
-
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
mp
177-180 °C (lit.)
form
crystals
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzo[e]pyrene
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
192-97-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)