Kluczowe dokumenty
23245-U
Supelco
Septa, PTFE/Silicone
PTFE/silicone, septum diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., pkg of 144 ea
Wybierz wielkość
144 EA
1250,00 zł
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
144 EA
1250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
1250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE face
PTFE septum face (PTFE 0.010" thick)
PTFE/silicone
silicone body
opakowanie
pkg of 144 ea
Parametry
250 °C temp. limit
śr. zewn.
22 mm
septa śr. × grubość
22 mm × 0.100 in.
kompatybilność
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
Opis ogólny
Przegrody na fiolki są dostępne w różnych wersjach materiałowych. Septa, PTFE/Silikon (średnica przegrody × grubość 22 mm × 0,100 cala) są kompatybilne z dużymi bursztynowymi zakrętkami butelek o pojemności 240 ml. Nadają się do stosowania z większością substancji organicznych (do momentu przebicia) i nie są zalecane do stosowania z chlorosilanami.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)