Przejdź do
23237
Screw cap, phenolic, with open center
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
144 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
358,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.43
358,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black phenolic cap (no septum)
feature
autoclavable
packaging
pkg of 144 ea
parameter
149 °C temp. limit
fitting
thread for 24-400
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
271872717627154
description
black phenolic cap (no septum), thread for 24-400, pkg of 144 ea
description
black phenolic hole cap, for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread, pkg of 100 ea
description
black phenolic hole cap, for use with 22 mL vial with 20-400 thread, pkg of 100 ea
description
black phenolic hole cap, for use with 7 mL vial with 15-425 thread, pkg of 100 ea
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 24-400
fitting
thread for 20-400
fitting
thread for 15-425
feature
autoclavable
feature
autoclavable, closure type black phenolic hole cap
feature
autoclavable, closure type black phenolic hole cap
feature
autoclavable, closure type black phenolic hole cap
material
black phenolic cap (no septum)
material
black phenolic hole cap
material
black phenolic hole cap
material
black phenolic hole cap
compatibility
for use with 240 mL (61 × 143 mm)
compatibility
for use with 20 or 40 mL vial with 24-400 thread
compatibility
for use with 22 mL vial with 20-400 thread
compatibility
for use with 7 mL vial with 15-425 thread
parameter
149 °C temp. limit
parameter
149 °C temp. limit
parameter
149 °C temp. limit
parameter
149 °C temp. limit
packaging
pkg of 144 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 100 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)