Przegrody na fiolki są dostępne w różnych wersjach materiałowych. Septa, PTFE/Silikon (średnica przegrody × całkowita grubość × grubość PTFE 18 mm × 0,060 cala × 2 mil) są kompatybilne z dużymi bursztynowymi zakrętkami butelek o pojemności 30 ml i 60 ml. Nadają się do stosowania z większością substancji organicznych (do momentu przebicia) i nie są zalecane do stosowania z chlorosilanami.
Communication mechanisms underlying the sexual isolation of species are poorly understood. Using four subspecies of Drosophila mojavensis as a model, we identify two behaviorally active, male-specific pheromones. One functions as a conserved male antiaphrodisiac in all subspecies and acts via
Questions
Reviews
★★★★★ No rating value