Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
Z130400
Sigma-Aldrich
Nalgene® FEP bottle
capacity 1000 mL, Wide-mouth, clear Bottle
Synonim(y):
butelki fep, butelki nalgene
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
eCl@ss:
32049200
NACRES:
NB.17
Materiały
ETFE cap
round translucent FEP bottle
Połączenie
Joints threaded neck (53)
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2100-0032
średnica butelki × wys.
91 mm × 209 mm
pojemność
1000 mL
kolor
clear Bottle
white Screw closure
Opis ogólny
Perform trace metal analysis and organic solvent applications with temperature and chemical resistant Nalgene®PTFE FEP Wide Mouth Bottles. Made entirely of fluoropolymer, these bottles are autoclavable and can be ultra-cleaned in boiling nitric acid.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)