Kluczowe dokumenty
23234
Supelco
Amber storage bottles
volume 120 mL, O.D. × H 49 mm × 114 mm, thread for 22-400, bottle only, pkg of 12 ea
Synonim(y):
AMBER SCREW-CAP BOTTLE ONLY 120ML PK12
Wybierz wielkość
12 EA
150,00 zł
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
amber glass bottle
Właściwości
closure type screw top bottle
opakowanie
pkg of 12 ea
śr. zewn. × wys.
49 mm × 114 mm
pojemność
120 mL
dopasowywanie
thread for 22-400
Opis ogólny
Bursztynowe butelki do przechowywania (pojemność 120 ml, O.D. × H 49 mm × 114 mm, gwint 22-400, tylko butelka) są używane głównie do ochrony przechowywanej próbki przed światłem słonecznym. Pakowanie w butelki z bursztynowego szkła zapobiega utlenianiu różnych olejów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)