Kluczowe dokumenty
Z290602
Sigma-Aldrich
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
Synonim(y):
Lejek do montażu próżniowego, Trzpienie lejków filtracyjnych
Wybierz wielkość
1 EA
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass housing
glass membrane (support)
Połączenie
joint ST/NS40/35
opakowanie
pkg of 1 ea
membrana śr.
47 mm
dopasowywanie
connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)