Kluczowe dokumenty
SLW5810/3
Pyrex® Vacuum filtration system for 47 mm membranes
support base only
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 5810/3
Wybierz wielkość
1 EA
1730,00 zł
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1730,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104925
NACRES:
NB.43
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
5810/3
SciLabware
Opis ogólny
Części do systemu filtracji próżniowej dla membran 47 mm
  • W pełni autoklawowalny
  • Idealny dla mikrobiologii
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)