Przejdź do zawartości
Z290645
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 1000 mL
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Packaging:
pkg of 1 ea
Material:
glass housing
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass housing
feature
graduation
packaging
pkg of 1 ea
funnel capacity
1000 mL
membrane diam.
90 mm
neck diam.
90 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)