Kluczowe dokumenty
58061
Supelco® Mobile Phase Filtration Apparatus 1
Wybierz wielkość
1 EA
1720,00 zł
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1720,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
1720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
starter kit
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 1
Opis ogólny
Connects to 1000 mL sidearm flask
Includes:
  • 250 mL glass reservoir
  • Funnel base and stopper
  • Clamp
  • Stainless steel holder and screen
  • 10 PTFE gaskets
  • 50 Nylon 66 filters (47 mm, 0.45 μm pores).
·
Flask not included.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Patrícia A B Ramos et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 8(12) (2019-12-06)
Salix spp. have been exploited for energy generation, along with folk medicine use of bark extracts for antipyretic and analgesic benefits. Bark phenolic components, rather than salicin, have demonstrated interesting bioactivities, which may ensure the sustainable bioprospection of Salix bark.
Produkty
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Korygowanie typowych problemów HPLC w celu przywrócenia wydajności kolumny, rozwiązywanie problemów z pikami, czasem retencji, szumem i rozdzielczością chromatogramów.