Przejdź do
Z290637
Vacuum filtration assembly flasks
collection flask, capacity 4000 mL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1540,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41121804
Capacity:
4000 mL
Material:
borosilicate glass , glass housing
Manufacturer/tradename:
Sigma-Aldrich
Packaging:
pack of 1, pkg of 1 ea
1540,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass , glass housing
sterility
non-sterile
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
bottle capacity
4000 mL
capacity
4000 mL
funnel capacity
4000 mL
fitting
connector for 40/35 joint
General description
Flask does not have side arm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z290459Z290483Z532266
description
collection flask, capacity 4000 mL
description
side-arm flask, capacity 1000 mL
description
side-arm flask, capacity 125 mL
description
capacity 5 mL, joint: ST/NS 14/20
capacity
4000 mL
capacity
1000 mL
capacity
125 mL
capacity
5 mL
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
manufacturer/tradename
Sigma-Aldrich
material
borosilicate glass , glass housing
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass , glass housing
material
single-neck , pear-shaped flask, short , borosilicate glass
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea, pack of 1
packaging
pack of 1, pkg of 1 ea
packaging
pack of 1
funnel capacity
4000 mL
funnel capacity
-
funnel capacity
-
funnel capacity
-
fitting
connector for 40/35 joint
fitting
connector for stopper
fitting
connector for stopper
fitting
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vacuum filtration assembly flasks
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)