Z290521
Vacuum filtration assembly funnel tops
Funnel top, funnel capacity 300 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Polecane produkty
Materiały
glass housing
Właściwości
graduation
opakowanie
pkg of 1 ea
pojemność lejka
300 mL
membrana śr.
47 mm
śr. szyjki
47 mm
Powiązane kategorie
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)