Przejdź do
Z290688
Vacuum filtration assembly funnel stems
glass membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for stopper
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
901,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
901,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass housing, glass membrane (support)
packaging
pkg of 1 ea
O.D. × I.D.
0.522 in. × 0.328 in.
Overall L
5 1/4 in.
membrane diam.
47 mm
stem L
3 5/8 in.
fitting
connector for stopper
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z290653Z290726Z290750
fitting
connector for stopper
fitting
connector for 40/35 joint (fritted glass support with side arm)
fitting
connector for stopper
fitting
connector for stopper
material
glass housing, glass membrane (support)
material
glass housing, glass membrane (support)
material
glass housing, glass membrane (support)
material
glass housing
O.D. × I.D.
0.522 in. × 0.328 in.
O.D. × I.D.
-
O.D. × I.D.
-
O.D. × I.D.
-
membrane diam.
47 mm
membrane diam.
90 mm
membrane diam.
25 mm
membrane diam.
47 mm
stem L
3 5/8 in.
stem L
-
stem L
-
stem L
-
Overall L
5 1/4 in.
Overall L
-
Overall L
-
Overall L
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)