Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 937,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41100000
Packaging:
pkg of 1 ea
Manufacturer/tradename:
Synthware F100003
937,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócpackaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F100003
General description
Using 47 mm membranes for filtering corrosive solutions, particulate removal from HPLC solvents, and filtration analysis with solid phase extraction disks. Support base has a sealed-in coarse porosity fritted disc. Complete assembly includes a 300mL graduated funnel, aluminum clamp, support base and l liter filtering flask.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Synthware F100003 | manufacturer/tradename Synthware F10401L | manufacturer/tradename Synthware F100004 | manufacturer/tradename Synthware F100001 |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Synthware™ 47 mm filtration apparatus with fritted support
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?