Kluczowe dokumenty
Z290440
Sigma-Aldrich
Sigma-Aldrich® vacuum filtration assembly
for 47 mm filters with glass support, #8 stopper, same as Z290432 but without filtration flask
Synonim(y):
Konfiguracja filtracji próżniowej, Zespół filtracji
Wybierz wielkość
1 EA
1650,00 zł
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1650,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
1650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass housing
glass membrane
Właściwości
graduation
opakowanie
pkg of 1 ea
śr. szyjki
41 mm
Opis ogólny
Same as Z290432 but without filtration flask.
Vacuum filtration apparatus for HPLC solvent purification, particulate analysis, bacteriological studies, radiochemical determinations, quantitative gravimetric analysis, and similar applications. Clamp seals filter membrane between flanges on funnel top and funnel stem.
Includes: Funnel top, funnel stem/membrane support, aluminum clamp, stopper (except standard taper units) and filtration flask (where indicated).
For replacement parts, visit our online glassware catalog at www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)