Przejdź do zawartości
Z290750
Vacuum filtration assembly funnel stems
no membrane support, membrane diam. 47 mm, connector for stopper
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
glass housing
feature
no membrane support
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
cell culture: suitable
membrane diam.
47 mm
fitting
connector for stopper
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)