Przejdź do
Z290777
Vacuum filtration assembly replacement parts
PTFE gasket
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
membrane diam.
47 mm
fitting
connector for stopper
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z290564Z290416Z290505
description
PTFE gasket
description
aluminum clamp for 47mm assemblies
description
for 47 mm filters with glass support, NS 40/35 joints, 4 L flask (included)
description
for 47 mm filters with stainless steel screen, #8 stopper, same as Z290432 but without side arm flask
fitting
connector for stopper
fitting
-
fitting
-
fitting
-
membrane diam.
47 mm
membrane diam.
-
membrane diam.
-
membrane diam.
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)