Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 751,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.24
UNSPSC Code:
41104900
Material:
glass housing
Packaging:
pkg of 1 ea
751,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass housing
feature
graduation
packaging
pkg of 1 ea
technique(s)
cell culture: suitable
funnel capacity
500 mL
membrane diam.
47 mm
neck diam.
47 mm
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Funnel top, funnel capacity 500 mL | description Funnel top, funnel capacity 1000 mL | description Funnel top, funnel capacity 1000 mL | description stainless steel membrane (support), membrane diam. 47 mm, connector for stopper |
| material glass housing | material glass housing | material glass housing | material glass housing, stainless steel membrane (support) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| neck diam. 47 mm | neck diam. 90 mm | neck diam. 47 mm | neck diam. - |
| funnel capacity 500 mL | funnel capacity 1000 mL | funnel capacity 1000 mL | funnel capacity - |
| feature graduation | feature graduation | feature graduation | feature - |
| membrane diam. 47 mm | membrane diam. 90 mm | membrane diam. 47 mm | membrane diam. 47 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vacuum filtration assembly funnel tops
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?