Key Documents
T8141
Titanium(IV) oxide, anatase
≥99%
Synonim(y):
Titanium dioxide
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99%
Postać
powder
wielkość cząstki
−325 mesh
mp
1825 °C (lit.)
gęstość
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N