Merck
799289
Sigma-Aldrich
Titanium dioxide
nanotubes, 25 nm average diameter, powder
Synonim(y):
Titania nanotubes, Titanium oxide nanopowder
Wybierz wielkość
500 MG
1420,00 zł
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1420,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
TiO2
Numer CAS:
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
1420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
nanotubes
powder
Poziom jakości
średnia średnica
25 nm
bp
2972 °C
mp
1843 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Ti](=O)=O
InChI
1S/2O.Ti
Klucz InChI
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
One-dimensional nanostructures of metal oxides exhibit exotic properties such as high electron mobility, low carrier recombination rate, high surface to volume ratio, excellent surface activity etc. Owing to these outstanding properties TiO2 nanotubes find applications in dye sensitized solar cells and photocatalysis [[1], [2]].
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis and characterization of titania nanotube arrays by electrochemical method for dye sensitized solar cells
Archives of Applied Science Research, 5(5), 28-28 (2013)
Poulomi Roy et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(13), 2904-2939 (2011-03-12)
TiO(2) is one of the most studied compounds in materials science. Owing to some outstanding properties it is used for instance in photocatalysis, dye-sensitized solar cells, and biomedical devices. In 1999, first reports showed the feasibility to grow highly ordered
Produkty
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
Catalytic water splitting produces hydrogen crucial for renewable energy, petroleum refining, and chemical industry applications like methanol production.
Controlled synthesis of metal clusters regulates ligands and atoms, advancing metal nanomaterial synthesis.
Zobacz wszystko
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?