Przejdź do
232033
Titanium dioxide, anatase
powder, 99.8% trace metals basis
Synonim(y):
TiO₂ anatase, Titania, Titanium(IV) oxide, anatase, Titanium dioxide, TiO2 powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
TiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352303
EC Number:
215-280-1
MDL number:
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Titanium(IV) oxide, anatase, powder, 99.8% trace metals basis
Quality Segment
assay
99.8% trace metals basis
form
powder
composition
TiO2
reaction suitability
core: titanium
mp
1825 °C (lit.)
density
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
catalysts
glass & ceramic
perovskite solar cells
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Titanium(IV) oxide is a chemically inert and non-toxic semiconductormaterial widely used in the field of photovoltaics and environmentalremediation. Thephotocatalytic activity of anatase is superior tothat of other polymorphs of titanium oxide.
Application
Titanium(IV) oxide can be used as a precursor:
  • To synthesize TiO2/ZnO- calcium alginate photocatalyst for removal of copper from aqueous solutions.
  • To fabricate implantable composite bioelectrode for biosensing applications.
It can also be used as a nanoparticle growth initiator for the anodic modification of microbial fuel cells(MFC) to enhance their performance.
Features and Benefits
  • Higher electron mobility
  • Low dielectric constant
  • Lower ability to adsorb oxygen
  • Higher Fermi level
  • High degree of hydroxylation
  • Superior biocompatibility
  • Corrosion resistance
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
248576637254
description
powder, 99.8% trace metals basis
description
powder, −325 mesh, ≥99% trace metals basis
description
nanopowder, <25 nm particle size, 99.7% trace metals basis
form
powder
form
powder
form
nanopowder
assay
99.8% trace metals basis
assay
≥99% trace metals basis
assay
99.7% trace metals basis
density
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
3.9 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
1825 °C (lit.)
mp
1825 °C (lit.)
mp
1825 °C (lit.)
application(s)
catalysts
glass & ceramic
perovskite solar cells
application(s)
catalysts
glass & ceramic
perovskite solar cells
application(s)
battery manufacturing
catalysts
glass & ceramic
perovskite solar cells
reaction suitability
core: titanium
reaction suitability
core: titanium
reaction suitability
core: titanium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Titanium(IV) oxide, anatase
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What is the pore volume of this product?
    1 answer
    1. The pore size of this product is not determined.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. May I know the size and shape of the tio2 particles? Is it in nano scale? nanoparticles?
    1 answer
    1. The particle size of this material is not tested on a lot to lot basis. Historical data indicates an average particle size of 0.6 um with approximately 90% measuring < 1 um.
      Helpful?
  5. This titanium is of the P25 type?
    1 answer
    1. This product is not Degussa P25 TiO2. For P25, the crystalline composition of Anatase/Rutile is ~85/15.
      Please access the reference below:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1010603010002959
      Helpful?
  6. what is the surface area of this 232033-100G Tio2
    1 answer
    1. The surface area is not determined for this product.
      Helpful?
  7. What is the density of Product 232033, Titanium(IV) oxide, anatase?
    1 answer
    1. The density of crystalline form anatase is 3.90.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  9. What is the particle size of Product 232033, Titanium(IV) oxide, anatase?
    1 answer
    1. The particle size is not part of the specification for this product. Random lots of this product had an average particle size less then 5 microns, with a mesh not more then 325.