Przejdź do
1667585
USP
Dwutlenek tytanu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Titanium(IV) oxide, Titania, Titanium dioxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
TiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.87
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
2000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
titanium dioxide
manufacturer/tradename
USP
mp
>350 °C (lit.)
density
4.26 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O=[Ti]=O
InChI
1S/2O.Ti
InChI key
GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Titanium dioxide USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.008057992891.00808
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
grade
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
battery manufacturing
application(s)
-
mp
>350 °C (lit.)
mp
1855 °C
mp
1843 °C
mp
1855 °C
API family
titanium dioxide
API family
-
API family
-
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwutlenek tytanu
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)