Merck
791326
Sigma-Aldrich
Titanium(IV) oxide, brookite
nanopowder, <100 nm, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Brookite, Titania
Wybierz wielkość
5 G
789,00 zł
789,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
789,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
TiO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
79.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
789,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
Formularz
nanopowder
wielkość cząstki
<100 nm
mp
1843 °C (lit.)
Zastosowanie
Brookite;the orthorhombic polymorph of Titanium(IV) Oxide;has potential in fields including photolysis[1];and the synthesis of nanowires[2]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yin;Shu;
Journal of Materials Chemistry, 15(6), 674-682 (2005)
Xiang-dong Meng;
Mat. Res. Bul., 39(14-15), 2163-2170 (2004)
Ting Cheng et al.
Acta biomaterialia, 54, 186-200 (2017-03-21)
Near-infrared (NIR) triggered chemical delivery allows on-demand release with the advantage of external tissue stimulation. Bioresorbable polyester poly-l-lactic acid (PLLA) was compounded with photoadditives of neat zinc oxide (ZnO) nanoparticles and 980→365nm LiYF Upconverting nanoparticles and zinc oxide nanorods were
Produkty
Continuous efficiency improvements in photovoltaic devices result from material advancements and manufacturing innovation.
Among various ceramics, one-dimensional (1-D) piezoelectric ceramics have attracted significant scientific attention for use in energy harvesting.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
Zobacz wszystko