Przejdź do
T3394
Tetraethylene glycol monooctyl ether
liquid, ≥98% (GC)
Synonim(y):
Octyltetraglycol, C8E4, Octyl tetraethylene glycol ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
639,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7(OCH2CH2)4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.44
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1781226
639,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
liquid
mol wt
306.44 g/mol
density
0.969 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C16H34O5/c1-2-3-4-5-6-7-9-18-11-13-20-15-16-21-14-12-19-10-8-17/h17H,2-16H2,1H3
InChI key
FEOZZFHAVXYAMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Tetraethylene glycol monooctyl ether is a surfactant. [1]
Application
Reported to be useful in solubilizing membrane proteins.
Tetraethylene glycol monooctyl ether has been used in a study to assess thermal diffusion behavior of nonionic surfactants in water. [2] It has also been used in a study to investigate unusual micelle and surface adsorption behavior in mixtures of surfactants. [1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86692P892574680
form
liquid
form
liquid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0% (GC)
description
non-ionic
description
-
description
non-ionic
description
non-ionic
density
0.969 g/mL at 20 °C (lit.)
density
0.977 g/mL at 20 °C
density
-
density
-
mol wt
306.44 g/mol
mol wt
-
mol wt
average mol wt 66,000
mol wt
538.75 g/mol
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)