Kluczowe dokumenty
542334
IGEPAL® CO-630
average Mn 617
Synonim(y):
Polyoxyethylene (9) nonylphenylether, branched
Wybierz wielkość
368,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
368,00 zł
Polecane produkty
masa cząsteczkowa
average Mn 617
Poziom jakości
bp
250 °C (lit.)
gęstość
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
13
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Helpful?
-
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdfHelpful?
-
-
IGEPAL® CO-630のSDSの9. 物理的及び化学的性質に「水溶性 可溶」と記載されている一方で、15. 適用法令に「非水溶性液体」と記載されている。どちらが正しいのでしょうか?
1 answer-
While the solubility of this product in water is not tested, it is typically used in aqueous environments and appears to be soluble/miscible to at least working concentrations. See the links below to the SDS as well as the PubChem listing for more information:
542334 SDS
https://www.sigmaaldrich.com/sds/aldrich/542334PubChem for CAS 68412-54-4
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/24773#section=Melting-PointHelpful?
-
-
Does this undergo no known degradation when used as follows: A10 % volume solution in water at 50°C for 1000 h of testing?
1 answer-
The solution stability of this product has not been determined.
Helpful?
-
-
What is the concentration of Product 542334, IGEPAL® CO-630?
1 answer-
Based on a reported density of 1.056 g/mL at 25 °C(lit.), and a reported average molecular weight of Mn ~617. The approximate molar concentration is 1.7 M.
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
Helpful?
-
-
What physical form is Product 542334, IGEPAL® CO-630?
1 answer-
This product is a liquid.
Helpful?
-
-
What is the cloud point of Product 542334, IGEPAL® CO-630?
1 answer-
The cloud point of a 1% solution is 52°C-56°C.