Merck
O5500
Sigma-Aldrich
Octyl acetate
≥99%
Synonim(y):
Acetic acid octyl ester
Wybierz wielkość
5 G
117,00 zł
100 G
269,00 zł
117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
117,00 zł
100 G
269,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CO2(CH2)7CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.26
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
gęstość pary
5.9 (vs air)
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
515 °F
granice wybuchowości
8.14 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.418 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
gęstość
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-12-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
Klucz InChI
YLYBTZIQSIBWLI-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
189.1 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87.3 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
P J A de Bruijn et al.
Journal of evolutionary biology, 29(3), 665-671 (2015-12-22)
Animals often respond to danger by raising alarm to inform others. Alarm signals come in many different forms, such as visual or mechanical display, sound or odour. Some animals produce vocal alarm signals that vary with the level of danger.
Pachara Sattayawat et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(3), 1404-1413 (2020-01-10)
Bio-based production technologies may complement or replace petroleum-based production of chemicals, but they face a number of technical challenges, including product toxicity and/or water insolubility. Plants and microorganisms naturally biosynthesize chemicals that often are converted into derivatives with reduced toxicity
W C Daughtrey et al.
Fundamental and applied toxicology : official journal of the Society of Toxicology, 13(2), 303-309 (1989-08-01)
Octyl acetate (CAS RN 108419-32-5) was administered via oral gavage to pregnant Sprague-Dawley rats on Gestation Days 6 through 15 at dose levels of 0, 0.1, 0.5, and 1.0 g/kg. The dams were weighed and observed for clinical signs of
Laura Teresa Hernandez Salazar et al.
Behavioral neuroscience, 117(6), 1142-1149 (2003-12-17)
Using a conditioning paradigm, the authors investigated the olfactory sensitivity of 3 spider monkeys (Ateles geoffroyi) for a homologous series of aliphatic esters (ethyl acetate to n-octyl acetate) and isomeric forms of some of these substances. With all odorants, the
Xue Zhou et al.
Mycologia, 110(4), 710-725 (2018-09-06)
Fusarium zanthoxyli and F. continuum are sister taxa that are the etiological agents of canker disease of prickly ash (Zanthoxylum bungeanum) in northern China. These two pathogens, together with F. torreyae, the causal agent of canker disease of the critically