Przejdź do
705276
Tetraethyleneglycol monomethyl ether
technical grade, average MN 200, methoxy, hydroxyl
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
208.25
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
245-883-5
MDL number:
1280,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetraethyleneglycol monomethyl ether, technical grade
grade
technical grade
Quality Segment
form
liquid
mol wt
average Mn 200
refractive index
n20/D 1.444
density
1.045 g/mL at 25 °C
Ω-end
hydroxyl
α-end
methoxy
SMILES string
COCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C9H20O5/c1-11-4-5-13-8-9-14-7-6-12-3-2-10/h10H,2-9H2,1H3
InChI key
ZNYRFEPBTVGZDN-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
110175729116335754
form
liquid
form
-
form
solid or liquid
form
liquid
mol wt
average Mn 200
mol wt
average Mn 200
mol wt
average Mn 900
mol wt
average Mn 250
density
1.045 g/mL at 25 °C
density
1.125 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.126 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.444
refractive index
n20/D 1.459 (lit.)
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
grade
technical grade
grade
-
grade
-
grade
-
Ω-end
hydroxyl
Ω-end
hydroxyl
Ω-end
tosylate
Ω-end
hydroxyl
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)