Przejdź do
449393
Di(ethylene glycol) hexyl ether
95%
Synonim(y):
2-(2-Hexyloxyethoxy)ethanol, C6E2, Hexyldiglycol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
420,00 zł
4 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
18 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5OCH2CH2OCH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.28
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-988-3
Beilstein/REAXYS Number:
1743959
MDL number:
420,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95%
refractive index
n20/D 1.4381 (lit.)
bp
260 °C (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
density
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCOCCOCCO
InChI
1S/C10H22O3/c1-2-3-4-5-7-12-9-10-13-8-6-11/h11H,2-10H2,1H3
InChI key
GZMAAYIALGURDQ-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
409987410020499633
description
95%
description
98%
description
97%
description
97%
assay
95%
assay
98%
assay
97%
assay
97%
density
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
260 °C (lit.)
bp
196 °C (lit.)
bp
143 °C (lit.)
bp
80-110 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
−40 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
refractive index
n20/D 1.4381 (lit.)
refractive index
n20/D 1.448 (lit.)
refractive index
n20/D 1.436 (lit.)
refractive index
n20/D 1.51 (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
253.4 °F
flash_point_c
123 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)