Kluczowe dokumenty
T0281
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine
thyroid hormone analog
Synonim(y):
Reverse T3, rT(3)
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N[C@@H](Cc1ccc(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
HZCBWYNLGPIQRK-LBPRGKRZSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?