Przejdź do zawartości
T-078
3,3′,5′-trijodo-L-tyronina-13C6 (odwrotna T3-13C6)
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
3,3′,5′-Triiodo-L-thyronine-13C6 solution
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6C9H12I3NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
656.93
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
(Snap-N-Spike®)
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
100 μg/mL in methanol with 0.1N NH3
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
IC1=CC(O[13C]2=[13CH][13CH]=[13C](C[C@H](N)C(O)=O)[13CH]=[13C]2I)=CC(I)=C1O
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-3-7(4-12(19)15(21)22)1-2-13(9)23-8-5-10(17)14(20)11(18)6-8/h1-3,5-6,12,20H,4,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,7+1,9+1,13+1
InChI key
HZCBWYNLGPIQRK-CXGLLCBXSA-N
General description
Reverse T3 or rT3 is a biologically inactive form of the thyroid hormone T3 and is produced in the body particularly during periods of stress. Under certain conditions such as fibromyalgia, liver disease, and chronic fatigue syndrome (CFS), more rT3 is produced which inhibits the desirable conversion of thyroxine (T4) to T3. This internal standard and Certified Spiking Solution® is suitable for quantitation of reverse T3 serum concentrations by LC-MS/MS to monitor impact of these and other diseases on thyroid hormone levels.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)