Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 713,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
713,00 zł
Nazwa produktu
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
207-210 (dec.) (lit.)
solubility
4 M NH4OH in methanol: 50 mg/mL, clear to hazy, colorless to yellow
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.O.O.O.O.[Na+].N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2cc(I)c(O)c(I)c2)c(I)c1)C([O-])=O
InChI
1S/C15H11I4NO4.Na.5H2O/c16-8-4-7(5-9(17)13(8)21)24-14-10(18)1-6(2-11(14)19)3-12(20)15(22)23;;;;;;/h1-2,4-5,12,21H,3,20H2,(H,22,23);;5*1H2/q;+1;;;;;/p-1/t12-;;;;;;/m0....../s1
InChI key
JMHCCAYJTTWMCX-QWPJCUCISA-M
Gene Information
mouse ... Cnr2(12802)
rat ... Cnr1(25248)
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), powder | description γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture | description ≥98% (HPLC) | description powder, BioReagent, suitable for cell culture |
| biological source synthetic (organic) | biological source synthetic (organic) | biological source synthetic | biological source synthetic |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1
target_organs
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?