Przejdź do
I8250
3-Iodo-L-tyrosine
Tyrosine hydroxylase inhibitor
Synonim(y):
3-Monoiodo-L-tyrosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1020,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3860,00 zł
3281,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
IC6H3-4-(OH)CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.09
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-744-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2941266
422,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
3-Iodo-L-tyrosine,
Quality Segment
impurities
~5% tyrosine
mp
210 °C (dec.) (lit.)
solubility
dilute aqueous acid: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccc(O)c(I)c1)C(O)=O
InChI
1S/C9H10INO3/c10-6-3-5(1-2-8(6)12)4-7(11)9(13)14/h1-3,7,12H,4,11H2,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
UQTZMGFTRHFAAM-ZETCQYMHSA-N
Gene Information
human ... TH(7054)
General description
Iodotyrosine coupled with di-iodotyrosine results in the synthesis of 3,5,3′-tri-iodothyronine (T3) or 3,3′,5′-tri-iodothyronine (rT3).
Application
3-Iodo-L-tyrosine has been used as an inhibitor for tyrosine hydroxylase enzyme in Drosophila and silkworm pupae.
Biochem/physiol Actions
3-iodotyrosine (3-IY) inhibits tyrosine hydroxylase that catalyzes levodopa (L-DOPA) formation from tyrosine. Iodotyrosine deiodinase enzyme deficiency leads to elevated levels of 3-IY in serum and urine in severe hypothyroidism and goiter.
TH (tyrosine 3-hydroxylase) is responsible for catalyzing the first step of the noradrenergic biosynthesis pathway.[1][2] Mutations in TH are associated with tyrosine hydroxylase deficiency, leading to conditions such as infantile parkinsonism and DOPA (dopamine)-responsive dystonia as well as encephalopathy with perinatal onset.[3]
Tyrosine hydroxylase inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T5516T6397489859
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Gene Information
human ... TH(7054)
Gene Information
human ... THRA(7067), THRB(7068)
rat ... Thra(81812), Thrb(24831)
Gene Information
human ... THRA(7067), THRB(7068)
rat ... Thra(81812), Thrb(24831)
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
impurities
~5% tyrosine
impurities
-
impurities
-
impurities
-
mp
210 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
dilute aqueous acid: soluble
solubility
-
solubility
ethanol/1 M HCl (4:1): 10 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)