Przejdź do
SML0621
WZB117
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
3-Fluoro-1,2-phenylene bis(3-hydroxybenzoate), 3-Hydroxy-benzoic acid 1,1′-(3-fluoro-1,2-phenylene) ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
539,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2270,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H13FO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
WZB-117, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C1=CC=CC(O)=C1)OC2=C(F)C=CC=C2OC(C3=CC(O)=CC=C3)=O
InChI
1S/C20H13FO6/c21-16-8-3-9-17(26-19(24)12-4-1-6-14(22)10-12)18(16)27-20(25)13-5-2-7-15(23)11-13/h1-11,22-23H
InChI key
FRSWCCBXIHFKKY-UHFFFAOYSA-N
Application
WZB-117 has been used to study its tumor initiating ability in cancer stem cells.[1] It has also been used to study the effect of glucose antagonists on 2-NBDG (2-(N-(7-Nitrobenz-2-oxa-1,3-diazol-4-yl)Amino)-2-Deoxyglucose) uptake.
Biochem/physiol Actions
WBZ 117 is an inhibitor of basal glucose transport in H1299 lung and other cancer cells.
WBZ 117 is an inhibitor of basal glucose transport.
WZB-117 is an irreversible inhibitor. In cancer cells, WZB-117 prevents cell growth by stimulating apoptosis in any glucose concentration. It targets self-renewal and tumor-initiating capacity in cancer stem cells.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1728SML1467400036
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
solubility
ethanol: 100 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under WZB-117
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)