Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 611,00 zł |
Informacje o tej pozycji
611,00 zł
Nazwa produktu
DMEM/Nutrient Mixture F-12 Ham, With 15 mM HEPES, without L-glutamine, L-leucine, L-lysine, L-methionine, CaCl2, MgCl2, MgSO4, sodium bicarbonate, and phenol red, powder, suitable for cell culture
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
L-glutamine: no
HEPES: 15 mM
sodium pyruvate: 0.055 g/L
NaHCO3: no
phenol red: no
glucose: 3.15 g/L
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form powder | form powder | form liquid | form liquid |
| components L-glutamine: no | components sodium pyruvate: 0.055 g/L | components glucose: 3.15 g/L | components glucose: 3.15 g/L |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
DME/Ham′s F-12, FBS, low-serum | DME/Ham′s F-12, FBS, low-serum | DME/Ham′s F-12, FBS, low-serum | classic media, classical media, serum supplement, FBS, high glucose |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DMEM/Nutrient Mixture F-12 Ham
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?