Przejdź do
SML0089
Abacavir sulfate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(1S,4R)-4-[2-Amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-2-cyclopentene-1-methanol sulfate, ABC, Abacavir Hemisulfate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
499,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2010,00 zł
1708,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18N6O · 0.5 H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
499,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -30 to -40°, c = 0.5 in methanol
color
white to tan
solubility
H2O: ≥17 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.Nc1nc(NC2CC2)c3ncn([C@@H]4C[C@H](CO)C=C4)c3n1.Nc5nc(NC6CC6)c7ncn([C@@H]8C[C@H](CO)C=C8)c7n5
InChI
1S/2C14H18N6O.H2O4S/c2*15-14-18-12(17-9-2-3-9)11-13(19-14)20(7-16-11)10-4-1-8(5-10)6-21;1-5(2,3)4/h2*1,4,7-10,21H,2-3,5-6H2,(H3,15,17,18,19);(H2,1,2,3,4)/t2*8-,10+;/m11./s1
InChI key
WMHSRBZIJNQHKT-FFKFEZPRSA-N
General description
Abacavir exhibits antiviral activity. It is associated with myocardial infarction and fatal hypersensitivity reaction (HSR).
Application
Abacavir sulfate has been used as a compound to validate the P19C5 gastrulation in mouse. It has also been used to induces chromosomal double-strand breaks (DSBs) and kills adult T cell leukemia (ATL) cells.
Abacavir sulfate has been used in the cytotoxicity to test its tumour promoting activity U937 cells.
Biochem/physiol Actions
Abacavir sulfate is a Nucleoside analog reverse transcriptase inhibitor (NRTI); guanosine analog used to treat HIV and AIDS.
Nucleoside analog reverse transcriptase inhibitor (NRTI); guanosine analog used to treat HIV and AIDS
Abacavir incorporated in the cells is converted to triphosphate containing guanine analog carbovir (CBV) and it favors the generation of higher double stranded breaks (DSBs).
Features and Benefits
This compound is a featured product for ADME Tox research. Click here to discover more featured ADME Tox products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR12561000408Y0001561
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥17 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to tan
color
-
color
-
color
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)