Merck
SIRNA
MISSION® siRNA Product Offerings
Custom and Predesigned siRNA
Synonim(y):
Custom siRNA, High-throughput siRNA, Predesigned siRNA, siRNA, siRNA pools
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352208
PREDESIGNED & Custom esiRNA
Biologicznie przygotowane, esiRNA składają się z heterogenicznej puli siRNA (naturalne RNA, bez modyfikacji), które celują w tę samą sekwencję mRNA.
  • Format: Dostępne są pojedyncze esiRNA, panele i biblioteki. Osoba fizyczna: 20 lub 50 µg liofilizowane w probówkach. Panele i biblioteki: 1, 2,5 lub 5 µg w roztworze na płytkach
  • Oczyszczanie: Separacja Q-Sepharose, wytrącanie izopropanolem i przemywanie etanolem
  • Forma sekwencji: Pula setek siRNA o średniej długości dupleksu 21 bp
  • Kontrola jakości: Produkt PCR klonu cDNA jest analizowany za pomocą elektroforezy żelowej i sekwencjonowania DNA; reakcja trawienia jest analizowana za pomocą elektroforezy żelowej.
  • Dowiedz się więcej
Wstępnie zaprojektowany
CRISPR niestandardowe
Zaprojektowany siRNA
Obszerna kolekcja siRNA człowieka, myszy i szczura. Dla każdego genu dostępnych jest wiele sekwencji wraz z rankingami wskazującymi wydajność.
  • Skala: 10, 25, 50 i 250 nmol
  • Oczyszczanie: Desalt lub HPLC
  • Długość ORF 21 baz
  • Modyfikacje: Niedostępne dla tej pozycji
  • Kontrola jakości: Poszczególne nici są analizowane za pomocą spektrometrii mas. W zależności od miejsca produkcji, do oceny dupleksów siRNA można użyć PAGE. Ilość siRNA jest systematycznie weryfikowana przez absorbancję UV przy 260 nm.
  • Format: Dostarczane na sucho
Probówki
Custom siRNA
Bogata oferta niestandardowych sekwencji siRNA z szerokim zakresem modyfikacji, oczyszczania i ilości sprosta potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów.
  • Skala: 10, 25, 50 i 250 nmol
  • Oczyszczanie: Desalt lub HPLC
  • Długości sekwencji: 1927 zasad
  • Modyfikacje: Kompleksowa oferta modyfikacji i barwników (2'-O-metylowe, aminowe, cyjanowe, 6-FAM, biotyna, fosforanowe, tiolowe, abazylowe, fosforotioanowe, 2'-fluoro).
  • Kontrola jakości: Poszczególne nici są analizowane za pomocą spektrometrii mas. W zależności od miejsca produkcji, do oceny dupleksów siRNA można użyć PAGE. Ilość siRNA jest systematycznie weryfikowana przez absorbancję UV przy 260 nm.
  • W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat oczyszczania, długości sekwencji lub modyfikacji,
    email [email protected]
  • Niestandardowy projekt sekwencji siRNA dostępny dla różnych gatunków,
    Dowiedz się więcej
Probówki
Fast siRNA
Przyspiesz swoje zamówienie siRNA! Staramy się nadawać wszystkim zamówieniom najwyższy priorytet, a czas realizacji wynosi tylko 3 dni.
  • FAST siRNA jest dostarczany w roztworze w stężeniach 50 µM (2 OD) lub 100 µM (5 OD).
  • Zamówienia w USA muszą wpłynąć do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego. Zamówienia europejskie muszą wpłynąć do godziny 11:00 czasu środkowoeuropejskiego.
  • Łatwe w użyciu narzędzie do szybkiego zamawiania siRNA.
Probówki
iScale Oligos™ - siRNA
siRNA dostarczane w większych ilościach dla in vivo, projektów o wysokiej wydajności lub diagnostycznych.
  • Ilość: 1 - 10 mg, 50 mg - 1 g
  • Oczyszczanie: Desalt, RPC (oczyszczony wkład), HPLC i Jakość in vivo
  • Długość ORF 19–45 zasad
  • Kompleksowa oferta modyfikacji, w tym barwniki, aminy, biotyna, łączniki itp.
  • Kontrola jakości: Poszczególne nici są analizowane za pomocą spektrometrii mas. W zależności od miejsca produkcji, do oceny dupleksów siRNA można użyć PAGE. Ilość siRNA jest systematycznie sprawdzana przez absorbancję UV przy 260 nm.
  • Opcja in vivo obejmuje oczyszczanie HPLC do >/= 90%, odsalanie, filtrację i testowanie endotoksyn.
  • Aby zapytać o dostępność dodatkowych ilości, modyfikacji lub oczyszczania, należy wysłać wiadomość e-mail na adres [email protected].
siKontrole RNA
Uniwersalne kontrole negatywne
  • Dwie różne sekwencje kontrolne siRNA przeznaczone do stosowania w komórkach ludzkich, mysich lub szczurzych.
  • Zwalidowany z tablicami ludzkich genów Agilent 40K, aby zapewnić brak znaczących niespecyficznych interakcji genów.
  • Funkcjonalnie potwierdzony brak odpowiedzi immunologicznej za pomocą qRT PCR.
Probówki
Kontrola pozytywna siRNA.
  • Zatwierdzone kontrole pozytywne u ludzi i szczurów w celu uproszczenia optymalizacji transfekcji.
Probówki
Niestandardowe miRNA
Bogata oferta niestandardowych sekwencji siRNA z szerokim zakresem modyfikacji, oczyszczania i ilości sprosta potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów.
  • Ilość: 2 OD (10 nmol), 5 OD (25 nmol), 10 OD (50 nmol) i 50 OD (250 nmol)
  • Oczyszczanie: Desalt lub HPLC
  • Długość: 19-27 letnie dupleksy
  • Modyfikacje: Biotyna, fosforan, modyfikator aminowy C7, 6-FAM, cyjanina 3, cyjanina 5, cyjanina 5.5, 2'-OMe, fosforotioinian, modyfikator tiolowy C6 S-S i modyfikator tiolowy C3
  • Kontrola jakości: Poszczególne nici są analizowane za pomocą spektrometrii mas.  W zależności od miejsca produkcji, do oceny dupleksów miRNA można zastosować PAGE.  Ilość miRNA jest systematycznie sprawdzana za pomocą absorbancji UV przy 260 nm.
  • Aby uzyskać dodatkowe modyfikacje i prośby o oczyszczenie, wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected]
Probówki
Oligonukleotydy RNA
  • Skala: 0,05, 0,2, 1,0 µmol
  • Oczyszczanie: Desalt, HPLC i PAGE
  • Długość ORF 7–45 zasad
  • Dostępne opcje modyfikacji
  • Kontrola jakości: 100% Spektrometria masowa
  • Format: Dostarczane na sucho
  • Dowiedz się więcej o RNA Oligos
Probówki
MISSION® siOdczynnik do transfekcji RNA
  • Doskonałe wyciszanie genów w wielu różnych typach komórek eukariotycznych
  • Do użytku z siRNA, esiRNA, mimetykami miRNA i syntetycznymi inhibitorami miRNA.
Zaloguj się, aby kontynuować
Zaloguj się lub utwórz konto, aby kontynuować.
Nie masz konta użytkownika?