Merck
SBR00001
Sigma-Aldrich
Vancomycin hydrochloride
Ready Made Solution, 100 mg/mL in DMSO
Synonim(y):
Wankomycyna HCL
Wybierz wielkość
10 ML
370,00 zł
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 ML
370,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H75Cl2N9O24 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1449.25 (free base basis)
Kod UNSPSC:
51282703
NACRES:
NA.85
370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
Streptomyces orientalis
Poziom jakości
Formularz
liquid
stężenie
100 mg/mL in DMSO
kolor
colorless to faint tan
spektrum działania antybiotyku
Gram-positive bacteria
Tryb działania
cell wall synthesis | interferes
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[Cl-].Clc1c2ccc(c1)[C@H]([C@@H]3NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@@H]6NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H]([C@@H](c7cc(c(cc7)Oc8c(c(cc6c8)O2)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O[C@@H]%10O[C@H]([C@H]([C@](C%10)(N)C)O)C)O)O)CO)Cl)O)NC(=O)[C@H]([N+H2]C)CC(C)C)CC(=O)N)c4cc(c(cc4)O)c
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
Klucz InChI
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
Opis ogólny
Vancomycin is a glycopeptide antibiotic, which was initially isolated from Streptomyces orientalis. It is effective against multidrug-resistant MRSA strain (methicillin-resistant Staphylococcus aureus). However, it is nephrotoxic as it is mainly excreted by the kidneys.[1] It has a core heptapeptide having aliphatic amino acids at positions 1 and 3. It is mainly effective against gram-positive bacteria.[2]
Zastosowanie
Vancomycin hydrochloride may be used-
  • for the assessment of the antimicrobial activity of vancomycin hydrochloride against Mycobacterium tuberculosis in nonreplicating persistence (NRP) using low-oxygen-recovery assay (LORA) and against a luciferase reporter strain of M. tuberculosis in a fermentor-grown culture adapted to low oxygen conditions[3]
  • for the estimation of biomass in a culture of various strains of bacteria[4]
  • as a positive control for E. coli and Staphylococcus aureus in antibacterial activity assay.[5]
Działania biochem./fizjol.
Vancomycin is bactericidal in nature, where it inhibits the synthesis of peptidoglycan. It forms hydrogen bond with the peptidoglycan precursor UDP-N-acetylmuramylpentapeptide, and forms a stoichiometric 1:1 complex. Thus, it prevents the growth of the glycan polymer of peptidoglycan by transglycosylase enzyme.[2]
Opakowanie
10ML
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym i dobrze wentylowanym miejscu. Klasa przechowywania (TRGS 510) Ciecze palne.
Inne uwagi
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Storage class (TRGS 510): Combustible liquids
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
K Tarao et al.
Gut, 31(6), 702-706 (1990-06-01)
Vancomycin hydrochloride (2 g daily) was administered to 12 patients with cirrhosis and lactulose resistant portal systemic encephalopathy in a double blind crossover trial. All 12 patients showed a remarkable clinical improvement after vancomycin treatment. The mean (SE) electroencephalographic (EEG)
S L Kinniment et al.
Microbiology (Reading, England), 142 ( Pt 3), 631-638 (1996-03-01)
The complexity of biofilm communities like dental plaque suggests that laboratory model biofilm growth systems may help to understand their structure and function. This study describes the use of a constant-depth film fermenter (CDFF) to investigate biofilm formation by a
Naoko Hodoshima et al.
Drug metabolism and pharmacokinetics, 19(1), 68-75 (2004-10-23)
A generic form of vancomycin for I.V. infusion (MEEK) is more soluble and stable than the brand-name form of vancomycin hydrochloride (VCM) due to the addition of two inactive ingredients: D-mannitol and Macrogol400 (PEG400). The aim of the present study
Antibacterial activities and modes of action of vancomycin and related glycopeptides.
R Nagarajan
Antimicrobial agents and chemotherapy, 35(4), 605-609 (1991-04-01)
Ayda Sarikaya et al.
Tissue engineering, 8(1), 63-71 (2002-03-12)
Materials derived from extracellular matrices (ECMs) are being evaluated as scaffolds for surgical reconstruction of damaged or missing tissues. It is important to understand the susceptibility of these biological materials to bacterial infections. ECMs derived from porcine small intestinal submucosa
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?