N1142
Neomycin
solution, suitable for cell culture, BioReagent
Synonim(y):
Antibiotic 10676, Neomycin B
Wybierz wielkość
136,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
136,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Neomycin solution, with 10 mg/mL neomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
pochodzenie biologiczne
Streptomyces fradiae
Poziom jakości
sterylność
0.1 μm filtered
linia produktu
BioReagent
Formularz
liquid
siła działania
8-12 mg per mL
opakowanie
pkg of 20ML
stężenie
10 mg/mL in 0.9% NaCl (neomycin)
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
kolor
clear
numer dostępu UniProt
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
protein synthesis | interferes
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O)[C@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O[C@H]4O[C@@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4N)[C@H]3O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H46N6O13/c24-2-7-13(32)15(34)10(28)21(37-7)40-18-6(27)1-5(26)12(31)20(18)42-23-17(36)19(9(4-30)39-23)41-22-11(29)16(35)14(33)8(3-25)38-22/h5-23,30-36H,1-4,24-29H2/t5-,6+,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+/m1/s1
Klucz InChI
PGBHMTALBVVCIT-VCIWKGPPSA-N
informacje o genach
human ... TERT(7015)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Mode of action: This product acts by binding to the 30S and 50S subunits, causing miscoding and inhibiting initiation and elongation during protein synthesis. Neomycin also blocks voltage-sensitive Ca2+ channels without affecting the Na+/Ca2+ antiporter in neurons.
Antimicrobial spectrum: Neomycin acts against both gram-positive and gram-negative bacteria
Przestroga
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Krzywa zabijania antybiotyków to eksperyment dawka-odpowiedź, w którym komórki ssaków są poddawane rosnącej ilości antybiotyku selekcyjnego.