Przejdź do
94747
Vancomycin hydrochloride from Streptomyces orientalis
≥85% (Vancomycin B)
Synonim(y):
Vancomycin HCL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
356,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
768,00 zł
652,80 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C66H75Cl2N9O24 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1485.71
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
51282703
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3704657
356,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
Streptomyces orientalis
Quality Segment
assay
≥85% (Vancomycin B)
form
powder
color
, off-white to brown or White to orange-brown
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O[C@H]2C[C@](C)(N)[C@@H](O)[C@@H](C)O2.CN[C@H](CC(C)C)C(=O)NC3[C@H](O)c4ccc(Oc5cc6Oc7ccc(cc7Cl)[C@@H](O)[C@H]8NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC3=O)c(c5)c6)c9ccc(O)c(c9)-c%10c(O)cc(O)cc%10[C@@H](NC8=O)C(O)=O)c(Cl)c4
InChI
1S/C66H75Cl2N9O24.ClH/c1-23(2)12-34(71-5)58(88)76-49-51(83)26-7-10-38(32(67)14-26)97-40-16-28-17-41(55(40)101-65-56(54(86)53(85)42(22-78)99-65)100-44-21-66(4,70)57(87)24(3)96-44)98-39-11-8-27(15-33(39)68)52(84)50-63(93)75-48(64(94)95)31-18-29(79)19-37(81)45(31)30-13-25(6-9-36(30)80)46(60(90)77-50)74-61(91)47(28)73-59(89)35(20-43(69)82)72-62(49)92;/h6-11,13-19,23-24,34-35,42,44,46-54,56-57,65,71,78-81,83-87H,12,20-22,70H2,1-5H3,(H2,69,82)(H,72,92)(H,73,89)(H,74,91)(H,75,93)(H,76,88)(H,77,90)(H,94,95);1H/t24-,34+,35-,42+,44-,46+,47+,48-,49+,50-,51+,52+,53+,54-,56+,57+,65-,66-;/m0./s1
InChI key
LCTORFDMHNKUSG-XTTLPDOESA-N
General description
Chemical structure: glycopeptide
Application
Vancomycin has been used to study transcriptional induction of the penicillin-binding protein 2 gene in Staphylococcus aureus, the correlation of vancomycin and daptomycin susceptibility in Staphylococcus aureus, and the evaluation of telavancin activity in Staphylococcus aureus.
Biochem/physiol Actions
Mode of action: Inhibits incorporation of terminal D-alanyl-D-alanine moieties of the NAM/NAG-peptides.
Antimicrobial Spectrum: Active against Gram-positive bacteria
Packaging
250mg, 1g, 5g
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Handle and store under inert gas.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
V8138V2002V1130
description
≥85% (Vancomycin B)
description
meets USP testing specifications
description
≥900 μg per mg (as vancomycin base)
description
BioReagent, suitable for plant cell culture
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥85% (Vancomycin B)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
biological source
Streptomyces orientalis
biological source
Streptomyces orientalis
biological source
Streptomyces orientalis
biological source
Streptomyces orientalis
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)