Merck
M3806000
Mupirocin lithium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Lithium mupirocin, 9-((E)-4-{(2S,3R,4R,5S)-3,4-Dihydroxy-5-[(2S,3S)-3-((1S,2S)-2-hydroxy-1-methyl-propyl)oxiranylmethyl]tetrahydro-pyran-2-yl}-3-methyl-but-2-enoyloxy)nonanoic acid lithium salt, Pseudomonic acid A lithium salt
Wybierz wielkość
110 MG
644,00 zł
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
110 MG
644,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H43LiO9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
506.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
644,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mupirocin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Li+].C[C@H](O)[C@H](C)[C@@H]1O[C@H]1C[C@H]2CO[C@@H](C\C(C)=C\C(=O)OCCCCCCCCC([O-])=O)[C@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C26H44O9.Li/c1-16(13-23(30)33-11-9-7-5-4-6-8-10-22(28)29)12-20-25(32)24(31)19(15-34-20)14-21-26(35-21)17(2)18(3)27;/h13,17-21,24-27,31-32H,4-12,14-15H2,1-3H3,(H,28,29);/q;+1/p-1/b16-13+;/t17-,18-,19-,20-,21-,24+,25-,26-;/m0./s1
Klucz InChI
XFIKMPRBSORKQP-JATHGWPISA-M
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Mupirocin lithium EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Erysipelas as a superinfection of an oral lymphangioma.
Iria Neri et al.
The Journal of pediatrics, 165(1), 205-205 (2014-05-06)
Christophe Camus et al.
Critical care medicine, 42(5), 1121-1130 (2013-12-25)
In a multicenter, placebo-controlled, randomized, double-blind trial, we showed that acquired infections in intubated patients were reduced by the combination of topical polymyxin plus tobramycin and nasal mupirocin plus chlorhexidine body wash. Because intubated patients are particularly at risk for