Przejdź do
S-011
Sibutramina
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Synonim(y):
Sibutramine hydrochloride monohydrate, 1-(4-Chlorophenyl)-N,N-dimethyl-alpha-(2-methylpropyl)cyclobutanemethanamine hydrochloride monohydrate, Meridia, Reductil
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
536,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H26ClN · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.31
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-659-6
MDL number:
536,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
certified reference material
Quality Segment
form
liquid
feature
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
packaging
ampule of 1 mL
manufacturer/tradename
Cerilliant®
concentration
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
application(s)
clinical testing
format
single component solution
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.CC(C)CC(N(C)C)C1(CCC1)c2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C17H26ClN.ClH.H2O/c1-13(2)12-16(19(3)4)17(10-5-11-17)14-6-8-15(18)9-7-14;;/h6-9,13,16H,5,10-12H2,1-4H3;1H;1H2
InChI key
KFNNPQDSPLWLCX-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
General description
Sibutramina, SNRI i anorektant, była sprzedawana jako lek na otyłość do 2010 roku, kiedy to została wycofana z rynku z powodu obaw o potencjalne niepożądane skutki uboczne ze strony układu sercowo-naczyniowego. Sprzedawany pod nazwami handlowymi Reductil, Meridia® i Subitrex, ten roztwór referencyjny sibutraminy Snap-N-Spike® ma zastosowanie w aplikacjach LC/MS lub GC/MS do toksykologii klinicznej i analizy kryminalistycznej.
Biochem/physiol Actions
Sibutramine is a serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI).
Sibutramine is a serotonin and noradrenaline reuptake inhibitor (SNRI). It is an antiobesity drug, which decreases calorie intake and increases energy expanditure. Sibutramine antagonizes MPTP-induced dopamine depletion in mouse brain.
Legal Information
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Meridia is a registered trademark of Abbott Laboratories Corp.
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)